Få mere at vide
SI Analytics™ Mikromodstandstermometer
Shop alle SI Analytics produkter
Længde (metrisk):
170 mm
250 mm
Materiale:
Glas
Rustfrit stål
Model-:
W 5780 NN HT
W 5791 NN HT
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bruges til at måle temperatur
- Leveres udstyret med 2 x 4 mm bananstik
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 2 x 4 mm bananpropper |
| Længde (metrisk) | 170 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Model- | W 5791 NN HT |
| Produkttype | Termometer |
| Oversigt | Rustfri stålaksel (V4A) med sensor Pt 1000 |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 200 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -30 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -30 °C til +200 °C |
| Til brug med (udstyr) | SLK/SLR |