Få mere at vide
Methylmercury(II) hydroxide, 1M in H{2}O
Artikelnummer. 15471037
1 mL, 1ml
Mængde:
1 mL
10 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
50ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15471037
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013395.XF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Som afløvnings- og epoxidationskatalysator, som denatureringsmiddel
Methylkviksølv(II)hydroxid anvendes som afløvnings- og epoxidationskatalysator, som denatureringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1184-57-2
MDL nummer MFCD00013924
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylmercury(II) hydroxide
Farve Colorless
Fysisk form Liquid
Mængde 1 mL
Lineær formel CH3HgOH
FN nummer UN2024
Formel vægt 232.63
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M in H2O
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerT08H040 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/02/2025 Artikelnummer013395.XF, 013395.AD, 013395.AB
PartinummerU11J007 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/09/2023 Artikelnummer013395.XF, 013395.AD, 013395.AB
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Methylmercury(II) hydroxide, 1M in H{2}O >