Få mere at vide
Methylmercury(II) hydroxide, 1M in H{2}O
Artikelnummer. 15451037
Skift visning
Mængde:
1 mL
10 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451037 10 mL 10ml
15471037 1 mL 1ml
15461037 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15451037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013395.AB
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Som afløvnings- og epoxidationskatalysator, som denatureringsmiddel
Methylkviksølv(II)hydroxid anvendes som afløvnings- og epoxidationskatalysator, som denatureringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1184-57-2
MDL nummer MFCD00013924
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylmercury(II) hydroxide
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 10 mL
Lineær formel CH3HgOH
FN nummer UN2024
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 232.63
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M in H2O