Få mere at vide
Methylmercury(II) hydroxide, 1M in H{2}O
Beskrivelse
Methylkviksølv(II)hydroxid anvendes som afløvnings- og epoxidationskatalysator, som denatureringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylmercury(II) hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 50 mL |
| Lineær formel | CH3HgOH |
| FN nummer | UN2024 |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible in water. |
| Formel vægt | 232.63 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1M in H2O |