missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(-)-Methylephedrine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17923935
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17923935 1 mg
17971895 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17923935 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM8505001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 38455-90-2
Molekylær formel C11H17NOClH
Molekylvægt (g/mol) 215.7
Synonym (αR)-α-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]benzenemethanol hydrochloride (1:1), [R-(R*,S*)]-α-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzenemethanol hydrochloride, (-)-Methylephedrine hydrochloride, L-erythro-Methylephedrine hydrochloride, Methy F, N-Methylephedrine hydrochloride, NSC 42289, L-N-Methylephedrine hydrochloride
IUPAC navn (1R,2S)-2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol;hydrochloride
SMIL Cl.C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (-)-Methylephedrine hydrochloride
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9,11,13H,1-3H3;1H/t9-,11-;/m0./s1
Formel vægt 215.7197
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.