Få mere at vide
Methyl cellulose, viscosity 1600 cPs Artikelnummer.: 11394818
Methyl cellulose, viscosity 1600 cPs
Artikelnummer. 11394818
2.5 kg, 2.5kg
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11394818
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043146.A4
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
Fortykningsmiddel og emulgator i forskellige fødevarer og kosmetiske produkter, og også som behandling af forstoppelse. Methylcellulose, som en gel, har den unikke egenskab, at den hærder, når den er varm og smelter, når den er kold. Methylcellulose bruges som personligt smøremiddel med variabel viskositet. Methylcellulose bruges til fremstilling af kapsler i kosttilskud. Methylcellulose finder en stor anvendelse som ydeevneadditiv i byggematerialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-67-5
Molekylær formel C20H38O11
Molekylvægt (g/mol) 454.513
MDL nummer MFCD00081763
InChI nøgle YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC navn (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane
SMIL COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cellulose
Navn note Viscosity: 1600cPs
Lugt Odorless
Mængde 2.5 kg
Merck Index 14,6040
Opløselighedsinformation Readily Soluble in a water below 50°C and wide variety of solvents.
Fysisk form Powder
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerQ07L003 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer043146.22,043146.A4,043146.36
PartinummerN06L003 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/02/2025 Artikelnummer043146.22,043146.36,043146.A4
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Methyl cellulose, viscosity 1600 cPs >