Få mere at vide
Methyl cellulose, viscosity 1600 cPs
Artikelnummer. 11304828
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11304828
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043146.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
Fortykningsmiddel og emulgator i forskellige fødevarer og kosmetiske produkter, og også som behandling af forstoppelse. Methylcellulose, som en gel, har den unikke egenskab, at den hærder, når den er varm og smelter, når den er kold. Methylcellulose bruges som personligt smøremiddel med variabel viskositet. Methylcellulose bruges til fremstilling af kapsler i kosttilskud. Methylcellulose finder en stor anvendelse som ydeevneadditiv i byggematerialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-67-5
Molekylær formel C20H38O11
Molekylvægt (g/mol) 454.513
MDL nummer MFCD00081763
InChI nøgle YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC navn (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
SMIL COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cellulose
Navn note Viscosity: 1600cPs
Lugt Odorless
Mængde 500 g
Merck Index 14,6040
Opløselighedsinformation Readily Soluble in a water below 50°C and wide variety of solvents.
Fysisk form Pulver