Få mere at vide
Methylcellulose, viskositet 1600 cPs
Artikelnummer. 11314828
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314828 100 g 100g
11304828 500 g 500g
11394818 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043146.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454,513 g/mol
Fortykningsmiddel og emulgator i forskellige fødevarer og kosmetiske produkter, og også som behandling af forstoppelse. Methylcellulose, som en gel, har den unikke egenskab, at den hærder, når den er varm og smelter, når den er kold. Methylcellulose bruges som personligt smøremiddel med variabel viskositet. Methylcellulose bruges til fremstilling af kapsler i kosttilskud. Methylcellulose finder en stor anvendelse som ydeevneadditiv i byggematerialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-67-5
Molekylær formel C20H38O11
Molekylvægt (g/mol) 454.513
MDL nummer MFCD00081763
InChI nøgle YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC navn (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
SMIL COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cellulose
Navn note Viskositet: 1600cPs
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Merck Index 14,6040
Opløselighedsinformation Let opløseligt i vand under 50 °C og med et bredt udvalg af opløsningsmidler.
Fysisk form Pulver