Få mere at vide
Methyl-4-tert-butylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10684662 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10684662 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10684662 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173480250
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-tert-butylbenzoate
Navn note 99%
CAS 26537-19-9
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 122.0°C to 124.0°C (9.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H16O2
Lineær formel (CH3)3CC6H4CO2CH3
Brydningsindeks 1.5090 to 1.5110
MDL nummer MFCD00008835
Mængde 25 g
Beilstein 09, 560
Specifik vægtfylde 0.99
Synonym methyl 4-tert-butyl benzoate, methyl p-tert-butylbenzoate, 4-tert-butylbenzoic acid methyl ester, unii-8vk4o27jmt, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, methyl ester, methyl 4-t-butylbenzoate, 8vk4o27jmt, methyl4-tert-butylbenzoate, methyl p-t-butylbenzoate, benzoic acid, p-tert-butyl-, methyl ester
InChI nøgle UPIJOAFHOIWPLT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
IUPAC navn methyl-4-tert-butylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 192.26
PubChem CID 97433
Formel vægt 192.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske