Få mere at vide
Methyl 4-tert-butylbenzoate, 98+%
Artikelnummer. 11468547
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468547 25 g 25g
11478547 100 g 100g
11488547 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18619.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26537-19-9 | C12H16O2 | 192.258 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26537-19-9
Molekylær formel C12H16O2
Molekylvægt (g/mol) 192.258
MDL nummer MFCD00008835
InChI nøgle UPIJOAFHOIWPLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-tert-butyl benzoate, methyl p-tert-butylbenzoate, 4-tert-butylbenzoic acid methyl ester, unii-8vk4o27jmt, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, methyl ester, methyl 4-t-butylbenzoate, 8vk4o27jmt, methyl4-tert-butylbenzoate, methyl p-t-butylbenzoate, benzoic acid, p-tert-butyl-, methyl ester
PubChem CID 97433
IUPAC navn methyl-4-tert-butylbenzoat
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-tert-butylbenzoate
Tæthed 0.995
Kogepunkt 122°C to 124°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.51
Mængde 25 g
Formel vægt 192.26
Procent renhed ≥98%