Få mere at vide
Methyl 4-hydroxybenzoate, 99% Artikelnummer.: 11412457
Methyl 4-hydroxybenzoate, 99%
Artikelnummer. 11412457
5000 g, 5000g
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
Artikelnummer. 11412457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14289.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-76-3 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Methyl 4-hydroxybenzoat bruges som et anti-svampemiddel. Det bruges også som konserveringsmiddel i fødevarer, drikkevarer og kosmetik. Det virker som en hæmmer af væksten af skimmelsvampe og i mindre grad bakterier og som en vehikel til oftalmisk opløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 4-hydroxybenzoat bruges som et anti-svampemiddel. Det bruges også som konserveringsmiddel i fødevarer, drikkevarer og kosmetik. Det virker som en hæmmer af væksten af skimmelsvampe og i mindre grad bakterier og som en vehikel til oftalmisk opløsning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-76-3
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00002352
InChI nøgle LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept mVis mereVis mindre
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
IUPAC navn methyl-4-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
pH 5.8
Kogepunkt ∼280°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 5000 g
Beilstein 509801
Merck Index 14,6107
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10255084 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerA14289.30,A14289.0I,A14289.0B
Partinummer10250255 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/04/2024 ArtikelnummerA14289.30,A14289.0I,A14289.0B
Partinummer10246602 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/05/2023 ArtikelnummerA14289.0I
PartinummerW08D032 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/10/2022 ArtikelnummerA14289.30,A14289.0I,A14289.0B
Partinummer10237437 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 ArtikelnummerA14289.30,A14289.0I,A14289.0B
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Methyl 4-hydroxybenzoate, 99% >