Få mere at vide
Methyl 4-hydroxybenzoat, 99%
Artikelnummer. 11492447
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492447 1000 g 1000g
11402457 250 g -
11412457 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14289.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.30 DKK
    1053.65 DKK / 1000g
    Spare 236.65 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 99-76-3 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Methyl 4-hydroxybenzoat bruges som et anti-svampemiddel. Det bruges også som konserveringsmiddel i fødevarer, drikkevarer og kosmetik. Det virker som en hæmmer af væksten af skimmelsvampe og i mindre grad bakterier og som en vehikel til oftalmisk opløsning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-76-3
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00002352
InChI nøgle LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
IUPAC navn methyl-4-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
pH 5.8
Kogepunkt ∼280 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 1000 g
Beilstein 509801
Merck Index 14,6107
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Methyl 4-hydroxybenzoate
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-hydroxybenzoate