missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, TRC

Artikelnummer. 30476820
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476820 5 g
30465599 25 g
30469121 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3011785G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6386-38-5
Molekylær formel C18 H28 O3
Molekylvægt (g/mol) 292.41
Synonym Hydrocinnamic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-, methyl ester (7CI,8CI), 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid methyl ester, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid methyl ester, Fenozan 1, Methyl (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-β-phenylpropionate, Methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate, Methyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate, Methyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Methyl 3-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionate, Methyl 3-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionate, Methyl β-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propanoate, Methyl β-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionate, Methyl β-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionate, Methylox, Metilox, Phenosan methyl ester, Ralox 35, Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester
IUPAC navn methyl 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate
SMIL COC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metilox
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H28O3/c1-17(2,3)13-10-12(8-9-15(19)21-7)11-14(16(13)20)18(4,5)6/h10-11,20H,8-9H2,1-7H3
Formel vægt 292.2038
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.