missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

methyl 2-(2-formylphenyl)acetate, TRC

Artikelnummer. 30471471
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471471 100 mg
30467548 10 mg
30476374 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471471 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM623905100MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 63969-83-5
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.18
IUPAC navn methyl 2-(2-formylphenyl)acetate
SMIL COC(=O)Cc1ccccc1C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale methyl 2-(2-formylphenyl)acetate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O3/c1-13-10(12)6-8-4-2-3-5-9(8)7-11/h2-5,7H,6H2,1H3
Formel vægt 178.063
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.