CAS RN 63969-83-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
methyl 2-(2-formylphenyl)acetate, TRC
CAS: 63969-83-5 Molekylær formel: C10H10O3 Molekylvægt (g/mol): 178.18 IUPAC navn: methyl 2-(2-formylphenyl)acetate SMIL: COC(=O)Cc1ccccc1C=O