Få mere at vide
Sampling Systems™ Metaldetekterbare kander
Metaldetekterbare kander fås i 500 ml og 1000 ml størrelser. Den robuste, kemisk resistente PP betyder, at kanderne er robuste og nemme at bruge. Inddelingerne er på ydersiden, så det er nemt at måle væsken ud.
170.30 DKK - 343.16 DKK
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
17524726
Dokumentvisning
Sampling Systems™
M1044B-500
500 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
179.00 DKK
170.30 DKK / Pakke med 4
Spare 8.70 DKK
4% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 11-11-2025
Læg i indkøbskurv
17514726
Dokumentvisning
Sampling Systems™
M1044B-1000
1000 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
359.00 DKK
343.16 DKK / Pakke med 4
Spare 15.84 DKK
4% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-11-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • De Sampling Systems række af påviselige kander er ideelle til brug i fødevare-, farma- og kemiske industrier.
  • De er fremstillet af en speciel kemisk resistent kvalitet af PP.
  • Hele serien er fremstillet i renrumsforhold og pakket i et klasse 7 (10.000) renrum.
  • Dette sikrer produktets renhed.
  • Det robuste design betyder, at de kan bruges i årevis eller bruges som et engangsprodukt direkte fra posen.
  • Du skal blot pakke ud og bruge.
  • De er ideelle til brug med pulvere, granulat og pastaer.
  • Den blå farve betyder, at de nemt kan ses, hvis de efterlades i materialet.
  • Fremstillet af højkvalitets PP.
  • Overholder de seneste FDA og EU fødevarekrav.
  • 500 mL og 1000 mL volumen er en standardstørrelse.
Tekniske data
Tekniske data
Blå
Polypropylen
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sampling Systems™ Metaldetekterbare kander