Få mere at vide
Sampling Systems™ Metaldetekterbare kander
Artikelnummer. 17514726 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17514726 1000 mL
17524726 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17514726 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. M1044B1000
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Metaldetekterbare kander fås i 500 ml og 1000 ml størrelser. Den robuste, kemisk resistente PP betyder, at kanderne er robuste og nemme at bruge. Inddelingerne er på ydersiden, så det er nemt at måle væsken ud.
  • De Sampling Systems række af påviselige kander er ideelle til brug i fødevare-, farma- og kemiske industrier.
  • De er fremstillet af en speciel kemisk resistent kvalitet af PP.
  • Hele serien er fremstillet i renrumsforhold og pakket i et klasse 7 (10.000) renrum.
  • Dette sikrer produktets renhed.
  • Det robuste design betyder, at de kan bruges i årevis eller bruges som et engangsprodukt direkte fra posen.
  • Du skal blot pakke ud og bruge.
  • De er ideelle til brug med pulvere, granulat og pastaer.
  • Den blå farve betyder, at de nemt kan ses, hvis de efterlades i materialet.
  • Fremstillet af højkvalitets PP.
  • Overholder de seneste FDA og EU fødevarekrav.
  • 500 mL og 1000 mL volumen er en standardstørrelse.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Blå