Beskrivelse
- De Sampling Systems række af påviselige kander er ideelle til brug i fødevare-, farma- og kemiske industrier.
- De er fremstillet af en speciel kemisk resistent kvalitet af PP.
- Hele serien er fremstillet i renrumsforhold og pakket i et klasse 7 (10.000) renrum.
- Dette sikrer produktets renhed.
- Det robuste design betyder, at de kan bruges i årevis eller bruges som et engangsprodukt direkte fra posen.
- Du skal blot pakke ud og bruge.
- De er ideelle til brug med pulvere, granulat og pastaer.
- Den blå farve betyder, at de nemt kan ses, hvis de efterlades i materialet.
- Fremstillet af højkvalitets PP.
- Overholder de seneste FDA og EU fødevarekrav.
- 500 mL og 1000 mL volumen er en standardstørrelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |