Få mere at vide
Malonaldehyd bis(dimethylacetal), 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10071540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastic drum
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10071540 500 g Glasflaske 500g
10061540 100 g Glasflaske 100g
13498368 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10071540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148615000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102-52-3 | C7H16O4 | 164.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-52-3
Molekylær formel C7H16O4
Molekylvægt (g/mol) 164.20
MDL nummer MFCD00008488
InChI nøgle XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1,1,3,3-tetramethoxy, tetramethoxypropane, malonaldehyde bis dimethyl acetal, malonaldehyde tetramethyl acetal, malonaldehyde, bis dimethyl acetal, 1,1,3,3-tetramethoxy-propane, malonaldehyde bis dime, 1,3,3-tetramethoxypropane, ksc174o0b, propane,1,3,3-tetramethoxy
PubChem CID 66019
IUPAC navn 1,1,3,3-tetramethoxypropan
SMIL COC(CC(OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Navn note 99+%
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 183.0°C
Flammepunkt 54°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
Brydningsindeks 1.4060 to 1.4080
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in hexane,ether,alcohol
Formel vægt 164.2
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.