Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Malonaldehyde bis(dimethyl acetal) |
| Navn note | 99+% |
| Tæthed | 0.9900g/mL |
| Kogepunkt | 183,0 °C |
| Flammepunkt | 54 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2 |
| Brydningsindeks | 1,4060 til 1,4080 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.