Få mere at vide
Hellma™ Præcisions makrocellekuvetter med låg
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Precision Macro Cell Cuvettes provide optically excellent transparency.
276.04 DKK - 1390.00 DKK
Tekniske data
Type | Macro Cell |
---|---|
Kapacitet (metrisk) | 3.5 mL |
Mængde | 1 Pack |
Vejlængde | 10 mm |
Til brug med (udstyr) | Spectrophotometer |
Artikelnummer | Brand | Vejlængde | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Vejlængde | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
12711685
|
Hellma™
6030-40-10E |
10 mm | ||||||||
12791675
|
Hellma™
6030-20-10E |
10 mm | ||||||||
12761675
|
Hellma™
6030-10-10E |
10 mm | ||||||||
10484871
|
Hellma™
6030-UV-10-531 |
10 mm |
892.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11776284
|
Hellma™
6030-UV-10-531 |
10 mm | ||||||||
Beskrivelse
- With flat lid
- Wavelength of 360 to 2500nm
- Manufactured from optical glass
Tekniske data
Macro Cell | |
1 Pack | |
Spectrophotometer | |
Rectangle |
3.5 mL | |
10 mm | |
Spectroscopy |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hellma™ Præcisions makrocellekuvetter med låg