Få mere at vide
Hellma™ Præcisions makrocellekuvetter med låg
Artikelnummer. 11776284
Vejlængde:
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11776284
Brand: Hellma™ 6030UV10531
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Precision Macro Cell Cuvettes provide optically excellent transparency.
  • Med fladt PTFE låg
  • Bølgelængde på 360 til 2500nm
  • Fremstillet af optisk glas
Tekniske data
Type Makro celle
Kapacitet (metrisk) 3.5 mL
Materiale Kvarts
Inkluderer Kuvette med PTFE låg
Mængde Pakke m. 1 stk.
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 260 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Spectro fotomåler
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Spektroskopi
Form Rektangel