Få mere at vide
Hellma™ Præcisions makrocellekuvetter med låg
Artikelnummer. 10484871
Skift visning
Vejlængde:
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vejlængde Pakningsstørrelse
10484871 10 mm Hver
12711685 10 mm Hver
12791675 10 mm Hver
12761675 10 mm Hver
11776284 10 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10484871 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 6030UV10531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00 DKK
    688.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.90 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Precision Macro Cell Cuvettes provide optically excellent transparency.
  • Med fladt PTFE låg
  • Bølgelængde på 360 til 2500nm
  • Fremstillet af optisk glas
Tekniske data
Type Makro celle
Kapacitet (metrisk) 3.5 mL
Materiale Kvarts
Inkluderer Kuvette med PTFE låg
Mængde Pakke m. 1 stk.
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 260 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Spectro fotomåler
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Spektroskopi
Form Rektangel