Få mere at vide
Merck Immobilon Western HRP kemiluminescenssubstrater
Forblandede, brugsklare kemiluminescerende reagenser til påvisning af HRP-baserede Westerns
3165.00 DKK - 5535.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | HRP substrat |
---|---|
Til brug med (applikation) | Prik/Slot Blot |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Produkttype | Følsomhed | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Produkttype | Følsomhed | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
12634645
|
Merck
WBLUF0500 |
500 mL | HRP substrat | ∼400 fg |
5535.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||
11790644
|
Merck
WBLUR0500 |
500 mL | HRP substrat | ∼1 til 3 sider |
3835.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||
11770644
|
Merck
WBLUC0500 |
500 mL | HRP substrat | ∼6 s |
3165.00 DKK
500ml |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||
Beskrivelse
Peberrodsperoxidase (HRP) katalyserer oxidationen af luminol i nærvær af peroxid og frigiver fotoner (kemiluminescens), der fanges på røntgenfilm eller af CCD-kameraer. De fleste HRP-substrater er plaget af hurtigt faldende signal og kort holdbarhed, men Luminata substrater er formuleret anderledes for at inkludere stabiliserende reagenser.
- Ensartede resultater med færre pipetteringsfejl
Stabilisatorerne tilsat Luminata underlag:
- Forhindre spontan oxidation af luminol med peroxid i fravær af HRP
- Forbedre stabiliteten af både luminol og peroxid, hvilket sikrer Luminata substrater er stabile i et år i deres færdigblandede format
- Stabiliser, forstærk og forlænge kemiluminescenssignalet, når HRP begynder at katalysere oxidation
Tre forskellige følsomheder til en række detektionsbehov:
- Immobilon Classico forblandet reagens til daglige detektionsbehov
- Immobilon Crescendo forblandet reagens til detektion i picogramområdet
- Immobilon Forte forblandet reagens til påvisning i femtogramområdet
Tekniske data
HRP substrat | |
Prik/Slot Blot |