Få mere at vide
Merck Immobilon Western HRP kemiluminescenssubstrater
Shop alle Merck produkter
Mængde:
500 ml
Produkttype:
HRP substrat
Følsomhed:
∼1 til 3 sider
∼400 fg
∼6 s
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
Beskrivelse
Peberrodsperoxidase (HRP) katalyserer oxidationen af luminol i nærvær af peroxid og frigiver fotoner (kemiluminescens), der fanges på røntgenfilm eller af CCD-kameraer. De fleste HRP-substrater er plaget af hurtigt faldende signal og kort holdbarhed, men Luminata substrater er formuleret anderledes for at inkludere stabiliserende reagenser.
- Ensartede resultater med færre pipetteringsfejl
Stabilisatorerne tilsat Luminata underlag:
- Forhindre spontan oxidation af luminol med peroxid i fravær af HRP
- Forbedre stabiliteten af både luminol og peroxid, hvilket sikrer Luminata substrater er stabile i et år i deres færdigblandede format
- Stabiliser, forstærk og forlænge kemiluminescenssignalet, når HRP begynder at katalysere oxidation
Tre forskellige følsomheder til en række detektionsbehov:
- Immobilon Classico forblandet reagens til daglige detektionsbehov
- Immobilon Crescendo forblandet reagens til detektion i picogramområdet
- Immobilon Forte forblandet reagens til påvisning i femtogramområdet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | HRP substrat |
| Til brug med (applikation) | Prik/Slot Blot |
| Mængde | 500 ml |
| Følsomhed | ∼1 til 3 sider |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |