Få mere at vide
Merck Immobilon Western HRP kemiluminescenssubstrater
Artikelnummer. 12634645 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Produkttype:
HRP substrat
Følsomhed:
∼1 til 3 sider
∼400 fg
∼6 s
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Følsomhed unitSize
12634645 500 ml HRP substrat ∼400 fg Hver
11790644 500 ml HRP substrat ∼1 til 3 sider Hver
11770644 500 ml HRP substrat ∼6 s 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12634645 Leverandør Merck Leverandørnr. WBLUF0500
Forblandede, brugsklare kemiluminescerende reagenser til påvisning af HRP-baserede Westerns
Peberrodsperoxidase (HRP) katalyserer oxidationen af luminol i nærvær af peroxid og frigiver fotoner (kemiluminescens), der fanges på røntgenfilm eller af CCD-kameraer. De fleste HRP-substrater er plaget af hurtigt faldende signal og kort holdbarhed, men Luminata substrater er formuleret anderledes for at inkludere stabiliserende reagenser.
  • Ensartede resultater med færre pipetteringsfejl
Stabilisatorerne tilsat Luminata underlag:
  • Forhindre spontan oxidation af luminol med peroxid i fravær af HRP
  • Forbedre stabiliteten af både luminol og peroxid, hvilket sikrer Luminata substrater er stabile i et år i deres færdigblandede format
  • Stabiliser, forstærk og forlænge kemiluminescenssignalet, når HRP begynder at katalysere oxidation
Tre forskellige følsomheder til en række detektionsbehov:
  • Immobilon Classico forblandet reagens til daglige detektionsbehov
  • Immobilon Crescendo forblandet reagens til detektion i picogramområdet
  • Immobilon Forte forblandet reagens til påvisning i femtogramområdet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype HRP substrat
Til brug med (applikation) Prik/Slot Blot
Mængde 500 ml
Følsomhed ∼400 fg
Indhold og opbevaring 18 °C til 24 °C