Få mere at vide
Isofield™ LS300 ikke-sterile latex renrumshandsker - ISO Klasse 4/5 kompatibel
Ideel til ISO Klasse 4 renrum og derover. Ultraren latexhandske er tredobbelt vasket i DI-vand med en overflade glat nok til dobbelt-itagning. Hvert parti af LS300 er testet for endotoksin og har meget lave niveauer af påviselig protein.
1805.21 DKK
Tekniske data
| Kloreret | Ja |
|---|---|
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Neutral |
| Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
30178860
![]() |
Isofield™
10230S |
Lille |
1805.21 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
30178876
![]() |
Isofield™
10230M |
Medium |
1805.21 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
30178821
![]() |
Isofield™
10230L |
Større |
1805.21 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
30178834
![]() |
Isofield™
10230XL |
X-Large |
1805.21 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
30178878
![]() |
Isofield™
10230XXL |
2X-stor |
1805.21 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Ikke-sterile latex Renrumshandsker
- 300 mm (12 tommer) håndledslængde
- Ambidekstrøs
- Naturlig farve
- Tekstureret håndflade og fingre
- Perlemanchet
- Lavt endotoksinniveau
- Proteinniveau mindre end 50μ g/g
- Kan tages på dobbelt
- IPA-resistente blækposer
- Acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) 1.5
- Lavt antal partikler≥ 0,5μ m (tæller/cm 2< 1200
- Type B beskyttelse mod kemisk stænk (K, P, T)
Overholdelse af teknisk og dokumentation
- COA, COC, Tilgængelig til download online
- QR-kode på kartoner giver mulighed for øjeblikkelig dokumenthentning
- Kemisk uskadelighed EN ISO 21420:2020
- Dimensionering og fingerfærdighed EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-2:2019
- Luftlæk og vandlækage EN ISO 374-2:2019
- Kemisk nedbrydning EN ISO 374-4:2019
- Kemisk gennemtrængning EN 16523-1:2015+A1:2018
- Viral penetration EN 16604:2004
- Endotoksintest EN 455-3
- Sterilitetsvalideringstest EN ISO 11137 Del 2:2015
- EU-typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til PPE-forordningen (EU) 2016/425 som et kategori III-produkt
- UKCA typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i PPE-forordningen (2016/425) som indført i britisk lovgivning og ændret som et kategori III-produkt
Tekniske data
| Ja | |
| Nej | |
| Neutral | |
| Fuldt tekstureret | |
| 0.19 mm | |
| Nej | |
| 6,29 mio | |
| Pulverfri | |
| Ikke steril | |
| 0.10 mm | |
| 12 tommer |
| Klasse 100 (ISO 5) | |
| 1.5 | |
| Engangsbrug | |
| 7,48 mio | |
| Ambidekstrøs | |
| Latex | |
| 0.16 mm | |
| Renrumshandsker | |
| 4,33 mio | |
| Renrum i sække | |
| 300 mm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Isofield™ LS300 ikke-sterile latex renrumshandsker - ISO Klasse 4/5 kompatibel