Få mere at vide
Isofield™ LS300 ikke-sterile latex renrumshandsker - ISO Klasse 4/5 kompatibel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30178834
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 30178834
Brand: Isofield™ 10230XL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til ISO Klasse 4 renrum og derover. Ultraren latexhandske er tredobbelt vasket i DI-vand med en overflade glat nok til dobbelt-itagning. Hvert parti af LS300 er testet for endotoksin og har meget lave niveauer af påviselig protein.
  • Ikke-sterile latex Renrumshandsker
  • 300 mm (12 tommer) håndledslængde
  • Ambidekstrøs
  • Naturlig farve
  • Tekstureret håndflade og fingre
  • Perlemanchet
  • Lavt endotoksinniveau
  • Proteinniveau mindre end 50μ g/g
  • Kan tages på dobbelt
  • IPA-resistente blækposer
  • Acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) 1.5
  • Lavt antal partikler≥ 0,5μ m (tæller/cm 2< 1200
  • Type B beskyttelse mod kemisk stænk (K, P, T)
Overholdelse af teknisk og dokumentation
  • COA, COC, Tilgængelig til download online
  • QR-kode på kartoner giver mulighed for øjeblikkelig dokumenthentning
  • Kemisk uskadelighed EN ISO 21420:2020
  • Dimensionering og fingerfærdighed EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-2:2019
  • Luftlæk og vandlækage EN ISO 374-2:2019
  • Kemisk nedbrydning EN ISO 374-4:2019
  • Kemisk gennemtrængning EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viral penetration EN 16604:2004
  • Endotoksintest EN 455-3
  • Sterilitetsvalideringstest EN ISO 11137 Del 2:2015
  • EU-typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til PPE-forordningen (EU) 2016/425 som et kategori III-produkt
  • UKCA typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i PPE-forordningen (2016/425) som indført i britisk lovgivning og ændret som et kategori III-produkt
Tekniske data
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 1.5
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 7,48 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.19 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Nej
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 6,29 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.16 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse X-Large
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 4,33 mio
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Emballagetype Renrum i sække
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 300 mm