Få mere at vide
Isofield™ LS300 ikke-sterile latex renrumshandsker - ISO Klasse 4/5 kompatibel
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Ikke-sterile latex Renrumshandsker
- 300 mm (12 tommer) håndledslængde
- Ambidekstrøs
- Naturlig farve
- Tekstureret håndflade og fingre
- Perlemanchet
- Lavt endotoksinniveau
- Proteinniveau mindre end 50μ g/g
- Kan tages på dobbelt
- IPA-resistente blækposer
- Acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) 1.5
- Lavt antal partikler≥ 0,5μ m (tæller/cm 2< 1200
- Type B beskyttelse mod kemisk stænk (K, P, T)
Overholdelse af teknisk og dokumentation
- COA, COC, Tilgængelig til download online
- QR-kode på kartoner giver mulighed for øjeblikkelig dokumenthentning
- Kemisk uskadelighed EN ISO 21420:2020
- Dimensionering og fingerfærdighed EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-2:2019
- Luftlæk og vandlækage EN ISO 374-2:2019
- Kemisk nedbrydning EN ISO 374-4:2019
- Kemisk gennemtrængning EN 16523-1:2015+A1:2018
- Viral penetration EN 16604:2004
- Endotoksintest EN 455-3
- Sterilitetsvalideringstest EN ISO 11137 Del 2:2015
- EU-typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til PPE-forordningen (EU) 2016/425 som et kategori III-produkt
- UKCA typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i PPE-forordningen (2016/425) som indført i britisk lovgivning og ændret som et kategori III-produkt
Tekniske data
Tekniske data
| Kloreret | Ja |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 7,48 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.19 mm |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Vis mere |