Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Løs Septa til 24-414 Open Top Caps
Vælg disse erstatningssepta til specifikke hætteglas og septa-flasker med 24-414 åbne låger.
378.00 DKK - 12210.00 DKK
Tekniske data
Certificeringsparametre | VOA |
---|---|
Farve | Neutral |
Oversigt | PTFE-foret silikoneseptum |
Diameter (engelsk) | 0,94 tommer. |
Materiale | PTFE, Silikone |
Artikelnummer | Brand | Tykkelse (engelsk) | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Tykkelse (engelsk) | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15369870
![]() |
Thermo Scientific™
288-0022BP |
0,125 tommer | 2000/Cs. |
12210.00 DKK
Pakke med 2000 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
13407559
![]() |
Thermo Scientific™
288-0022 |
0,125 tommer | 24/Cs. |
378.00 DKK
Pakke med 24 |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16190581
![]() |
Thermo Scientific™
S24-400-S2 |
0,060 tommer. | 144/Cs. |
1310.00 DKK
Pakke med 144 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Description
Thermo Scientific™ Løse Septa er erstatningssepta for Thermo Scientific VOA-hætteglas og septa-flasker med 24-414 åbne låger. Løse skillevægge kan bruges som reservedele til Thermo Scientific VOA hætteglas og flasker med ubundet septa. Passer til standard 24-414 open top cap. Hætten kan også købes separat (297-2414) til brug med denne septum. Behandlet for at opfylde EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis.
- 0,125 tommer. tyk eller 0,060 tommer. tynd naturlig PTFE-foret silikoneskillevæg, 24 mm diameter
- Til brug med Thermo Scientific VOA hætteglas og flasker med 24-414 åben låg
- Fås i forskellige mængder pr. pakke
Inkluderer: Løse septa
Specifications
VOA | |
PTFE-foret silikoneseptum | |
PTFE, Silikone | |
Bearbejdet | |
Rund | |
24-414 mm | |
Åbn Top Cap |
Neutral | |
0,94 tommer. | |
PTFE-foret silikone | |
Behandlet for at opfylde EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis. Fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem. | |
Septa | |
24 mm |