Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Løs Septa til 24-414 Open Top Caps
Artikelnummer. 16190581
Skift visning
Tykkelse (engelsk):
0,060 tommer.
0,125 tommer
Mængde:
144/Cs.
2000/Cs.
24/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Pakke med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (engelsk) Mængde Pakningsstørrelse
16190581 0,060 tommer. 144/Cs. -
15369870 0,125 tommer 2000/Cs. Pakke med 2000
13407559 0,125 tommer 24/Cs. Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16190581 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. S24400S2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00 DKK
    1092.28 DKK / Pakke med 144
    Spare 277.72 DKK
    20% Slukket
På lager
Vælg disse erstatningssepta til specifikke hætteglas og septa-flasker med 24-414 åbne låger.
Thermo Scientific™ Løse Septa er erstatningssepta for Thermo Scientific VOA-hætteglas og septa-flasker med 24-414 åbne låger. Løse skillevægge kan bruges som reservedele til Thermo Scientific VOA hætteglas og flasker med ubundet septa. Passer til standard 24-414 open top cap. Hætten kan også købes separat (297-2414) til brug med denne septum. Behandlet for at opfylde EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis.
  • 0,125 tommer. tyk eller 0,060 tommer. tynd naturlig PTFE-foret silikoneskillevæg, 24 mm diameter
  • Til brug med Thermo Scientific VOA hætteglas og flasker med 24-414 åben låg
  • Fås i forskellige mængder pr. pakke
Inkluderer: Løse septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringsparametre VOA
Farve Neutral
Oversigt PTFE-foret silikoneseptum
Diameter (engelsk) 0,94 tommer.
Materiale PTFE, Silikone
nr. pr. sag 144
Mængde 144/Cs.
Septa PTFE-foret silikone
Tykkelse (engelsk) 0,060 tommer.
Niveau Bearbejdet
Lukkestørrelse 24-414 mm
Diameter (metrisk) 24 mm
Lukketype Åbn Top Cap
Form Rund
Certificeringer/compliance Behandlet for at opfylde EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis. Fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Produkttype Septa