Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Løs Septa til 24-414 Open Top Caps
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Løse Septa er erstatningssepta for Thermo Scientific VOA-hætteglas og septa-flasker med 24-414 åbne låger. Løse skillevægge kan bruges som reservedele til Thermo Scientific VOA hætteglas og flasker med ubundet septa. Passer til standard 24-414 open top cap. Hætten kan også købes separat (297-2414) til brug med denne septum. Behandlet for at opfylde EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis.
- 0,125 tommer. tyk eller 0,060 tommer. tynd naturlig PTFE-foret silikoneskillevæg, 24 mm diameter
- Til brug med Thermo Scientific VOA hætteglas og flasker med 24-414 åben låg
- Fås i forskellige mængder pr. pakke
Inkluderer: Løse septa
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringsparametre | VOA |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | PTFE-foret silikoneseptum |
| Diameter (engelsk) | 0,94 tommer. |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| nr. pr. sag | 24 |
| Mængde | 24/Cs. |
| Septa | PTFE-foret silikone |
| Tykkelse (engelsk) | 0,125 tommer |
| Niveau | Bearbejdet |
| Vis mere |