Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lakmus, ren, indikatorklasse
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Litmus |
Merck Index | 15, 5603 |
Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: partially soluble in alcohol |
Infrarødt spektrum | Authentic |
Grad | Ren |
Emballage | Glasflaske |
Visuel overgangsinterval | from pH 4.8 (red) to pH 8.3 (blue) |
Farve | Sort/blå til blå |
Mængde | 500 g |
Fysisk form | Pulver eller granulat |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0474915 | Analysecertifikat | 13/08/2025 | 190225000,190220250,190221000 |
A0472596 | Analysecertifikat | 17/05/2025 | 190225000,190220250,190221000 |
A0465119 | Analysecertifikat | 08/08/2024 | 190225000,190220250,190221000 |
A0439513 | Analysecertifikat | 09/10/2023 | 190225000,190220250,190221000 |
A0456660 | Analysecertifikat | 04/10/2023 | 190225000,190220250,190221000 |