Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lakmus, ren, indikatorklasse
Artikelnummer. 10552924 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10552924
Brand: Thermo Scientific Chemicals 190221000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1393-92-6
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1393-92-6
MDL nummer MFCD00131528
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Litmus
Merck Index 15, 5603
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: partially soluble in alcohol
Infrarødt spektrum Authentic
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval from pH 4.8 (red) to pH 8.3 (blue)
Farve Sort/blå til blå
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver eller granulat