Få mere at vide
Lakmus, Indikator (pH 5-8), til titrering, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15696030 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15696030 25 g Glasflaske 25g
15606040 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15696030 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 6128025G
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Indikator (pH 5-8), til titrering
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1393-92-6
MDL nummer MFCD00000826
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Litmus
Navn note Indicator (pH 5-8), for titration
CAS min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Lineær formel CHCl3
Grad Analytisk reagens
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g