Få mere at vide
Lakmus, Indikator (pH 5-8), til titrering, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15606040
Lakmus, Indikator (pH 5-8), til titrering, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15606040 Shop alle Honeywell Fluka produkter
500 g, Glass Bottle, 500g
Mængde:
25 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
500g
Artikelnummer. 15606040
Brand: Honeywell-Fluka 61280500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Indikator (pH 5-8), til titrering
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1393-92-6
MDL nummer MFCD00000826
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Litmus
Navn note Indicator (pH 5-8), for titration
CAS min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Lineær formel CHCl3
Grad Analytical Reagent
Emballage Glass Bottle
Mængde 500 g
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lakmus, Indikator (pH 5-8), til titrering, Honeywell Fluka™ >