Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Linolsyre, 99% Artikelnummer.: 10687172
Thermo Scientific Chemicals Linolsyre, 99%
Artikelnummer. p-4509596 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 mL, Glasflaske, 5ml
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
Artikelnummer. 10687172
Brand: Thermo Scientific Chemicals 215040050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-33-3
Molekylær formel C18H32O2
Molekylvægt (g/mol) 280.45
InChI nøgle OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonym linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acidVis mereVis mindre
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC navn (9Z,12Z)-octadeca-9,12-diensyre
SMIL CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linoleic acid
Smeltepunkt -5.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 229.0°C to 230.0°C (16.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Brydningsindeks 1.4687 to 1.4707
Mængde 5 mL
Beilstein 02,IV,1754
Merck Index 15,556
Specifik vægtfylde 0.9
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in diethyl ether,miscible with dimethylformamide,soluble in ethanol,petroleum ether
Formel vægt 280.45
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0475495 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/09/2025 Artikelnummer215041000,215040050,215040250
PartinummerA0463369 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 Artikelnummer215041000,215040050,215040250
PartinummerA0440978 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/10/2023 Artikelnummer215041000,215040050,215040250
PartinummerA0450915 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/05/2023 Artikelnummer215041000,215040050,215040250
PartinummerA0403025 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2022 Artikelnummer215041000,215040050,215040250
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Linolsyre, 99% >