Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Linolsyre, 99%
Artikelnummer. 10521851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10521851 25 mL Glasflaske 25ml
10687172 5 mL Glasflaske 5ml
11934961 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10521851 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 215040250
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-33-3
Molekylær formel C18H32O2
Molekylvægt (g/mol) 280.45
InChI nøgle OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonym linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC navn (9Z,12Z)-octadeca-9,12-diensyre
SMIL CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linoleic acid
Smeltepunkt -5.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 229.0°C to 230.0°C (16.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Brydningsindeks 1.4687 to 1.4707
Mængde 25 mL
Beilstein 02,IV,1754
Merck Index 15,556
Specifik vægtfylde 0.9
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in diethyl ether,miscible with dimethylformamide,soluble in ethanol,petroleum ether
Formel vægt 280.45
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske