Få mere at vide
Linolsyre, 95%
Artikelnummer. 11362117
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362117 5 g 5g
11372117 25 g 25g
11382117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07949.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.84 DKK
    434.65 DKK / 5g
    Spare 48.19 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280,452 g/mol
Umættetμ -6 fedtsyre Linolsyre indgår i produktionen af hurtigtørrende olier, som bruges i oliemaling og lak. Det bruges også i skønhedsprodukter på grund af dets gavnlige egenskaber på huden, såsom fugtretention. Det er et nøgleudgangsmateriale til syntesen af linoleylalkohol og octadecansyre. Det bruges som en forløber for arachidonsyre (AA) og forskellige prostaglandiner. Det kan bruges til at forbedre leveringen og effektiviteten af lægemidler mod kræft og til kræftbeskyttelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Umættet μ-6 fedtsyre Linolsyre er involveret i produktionen af hurtigtørrende olier, som bruges i oliemaling og lak. Det bruges også i skønhedsprodukter på grund af dets gavnlige egenskaber på huden, såsom fugtretention. Det er et nøgleudgangsmateriale til syntesen af linoleylalkohol og octadecansyre. Det bruges som en forløber for arachidonsyre (AA) og forskellige prostaglandiner. Det kan bruges til at forbedre leveringen og effektiviteten af lægemidler mod kræft og til kræftbeskyttelse.
Opløselighed
Blandbar med dimethylsulfoxid, ethanol, ether, petroleumsether, dimethylformamid, acetone og benzen. Uopløseligt i vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-33-3
Molekylær formel C18H32O2
Molekylvægt (g/mol) 280.452
MDL nummer MFCD00064241
InChI nøgle OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonym linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC navn (9Z,12Z)-octadeca-9,12-diensyre
SMIL CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linoleic acid
Smeltepunkt -12 °C
Tæthed 0.902
Kogepunkt 230 °C (16 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Svag, karakteristisk
Lineær formel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Brydningsindeks 1.4699
Mængde 5 g
Beilstein 1727101
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,5505
Opløselighedsinformation Blander med dimethylsulfoxid, ethanol, ether, petroleumether, dimethylformamid, acetone og benzen. Uopløselig i vand.
Formel vægt 280.45
Procent renhed 95%