Få mere at vide
Lineær alkylbenzensulfonsyre, 97%
Artikelnummer. 11337318
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
3 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337318 250 g 250g
11347318 1 kg 1kg
11327318 3 x 1 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030574.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 68584-22-5 | C18H30O3S | 326,495 g/mol
Dodecylbenzensulfonsyre kan bruges i alle typer husholdnings-, industri- og institutionsrengøringsmidler, herunder tøjvask, opvask, bilvask, hårde overflader og almindelige rengøringsmidler. Det kan også anvendes som mellemprodukt til fremstilling af emulgatorer og befugtnings- og skummidler. Unneutraliseret forbindelse er et effektivt overfladeaktivt stof i sure produkter som væskeskål, aluminium og mejeri rengøringsmidler. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, Pharma-syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68584-22-5
Molekylær formel C18H30O3S
Molekylvægt (g/mol) 326.495
MDL nummer MFCD00147445
InChI nøgle QJRVOJKLQNSNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-3-dodecyl benzenesulphonic acid, c10-c16 alkylbenzenesulfonic acid, 3-4-sulfophenyl dodecane, benzenesulfonic acid, 4-1-ethyldecyl, benzenesulfonic acid, c10-16-alkyl derivs., dsstox_cid_7923, 4-dodecan-3-yl benzenesulfonic acid, c10-c16 alkyl benzene sulfonic acid
PubChem CID 29249
IUPAC navn 4-dodecan-3-ylbenzensulfonsyre
SMIL CCCCCCCCCC(CC)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linear alkylbenzenesulfonic acid
Mængde 250 g
FN nummer UN2586
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand. 300.000 mg/L ved 20 °C.
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Linear alkylbenzenesulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Linear alkylbenzenesulfonic acid