Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen adgang for personer med aktive implanterede hjerteanordninger
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
26.05 DKK - 59.05 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
---|---|
Slutte | Glans |
Materiale | Polyester |
Klæbende type | Permanent akryl |
Til brug med (applikation) | Indendørs og udendørs |
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15654617
|
Brady™
822739 |
50 mm |
40.15 DKK
Pakke med 2 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15664617
|
Brady™
822741 |
100 mm |
26.05 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15674617
|
Brady™
822742 |
200 mm |
33.50 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15684617
|
Brady™
822743 |
315 mm |
59.05 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Lamineret polyester
- Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
ISO 7010 | |
Polyester | |
Indendørs og udendørs | |
-40 °C til 110 °C | |
Global |
Glans | |
Permanent akryl | |
0.099 mm | |
Rund | |
Sort på hvidt |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen adgang for personer med aktive implanterede hjerteanordninger