Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen adgang for personer med aktive implanterede hjerteanordninger
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
Brand:  Brady™ 822743
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15684617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.05 DKK
    58.20 DKK / Hver
    Spare 0.85 DKK
    1% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
ISO 7010
Glans
1 stk.
315 mm
0.099 mm
Rund
Sort på hvidt
PIC P007-Dia 315-PE-CRD/1
Polyester
Permanent akryl
Indendørs og udendørs
-40 °C til 110 °C
Global
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen adgang for personer med aktive implanterede hjerteanordninger > 315 mm dia.