Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen adgang for personer med aktive implanterede hjerteanordninger
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
Brand: Brady™ 822741
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Lamineret polyester
- Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
ISO 7010 | |
Glans | |
1 stk. | |
100 mm | |
0.099 mm | |
Rund | |
Sort på hvidt |
PIC P007-Dia 100-PE-CRD/1 | |
Polyester | |
Permanent akryl | |
Indendørs og udendørs | |
-40 °C til 110 °C | |
Global |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen adgang for personer med aktive implanterede hjerteanordninger > 100 mm dia.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion