Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Safety Sign - Automatiseret ekstern hjertedefibrillator
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
29.80 DKK - 115.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
---|---|
Slutte | Glans |
Materiale | Polyester |
Mængde | 1 stk. |
Klæbende type | Permanent akryl |
Artikelnummer | Brand | Højde (metrisk) | Bredde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Højde (metrisk) | Bredde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15634317
|
Brady™
815390 |
100 mm | 100 mm |
35.60 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15644317
|
Brady™
815391 |
148 mm | 148 mm |
29.80 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15654317
|
Brady™
815392 |
200 mm | 200 mm |
39.10 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15664317
|
Brady™
815393 |
250 mm | 250 mm |
58.10 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15674317
|
Brady™
815395 |
315 mm | 315 mm |
99.85 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15684317
|
Brady™
815396 |
400 mm | 400 mm |
115.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- Lamineret polyester
- Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
ISO 7010 | |
Polyester | |
Permanent akryl | |
0.099 mm | |
Firkant | |
Hvid på grøn |
Glans | |
1 stk. | |
Indendørs og udendørs | |
-40 °C til 110 °C | |
Global |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Lamineret polyester: ISO Safety Sign - Automatiseret ekstern hjertedefibrillator