Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Safety Sign - Automatiseret ekstern hjertedefibrillator
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
Brand: Brady™ 815392
38.37 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Lamineret polyester
- Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
ISO 7010 | |
Glans | |
1 stk. | |
Indendørs og udendørs | |
0.099 mm | |
-40 °C til 110 °C | |
Global |
PIC E010-200x200-PE-CRD/1 | |
Polyester | |
Permanent akryl | |
200 mm | |
200 mm | |
Firkant | |
Hvid på grøn |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Lamineret polyester: ISO Safety Sign - Automatiseret ekstern hjertedefibrillator > W x H: 200 x 200 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion