Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Safety Sign - Automatiseret ekstern hjertedefibrillator
Artikelnummer. 15684317 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Bredde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
15684317 400 mm 400 mm Hver
15634317 100 mm 100 mm Hver
15644317 148 mm 148 mm Hver
15654317 200 mm 200 mm Hver
15664317 250 mm 250 mm Hver
15674317 315 mm 315 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Product Code. 15684317 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 815396
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 DKK
    101.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.45 DKK
    7% Slukket
På lager
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC E010-400x400-PE-CRD/1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 400 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på grøn