Få mere at vide
Labconco™ Rørholdere til Fast-Freeze™ og Lyph-Lock™ Kolber
Holder rør i opretstående stilling til frysetørring.
2501.67 DKK
Tekniske data
Type Rørholder
Kapacitet (metrisk) 750, 900 mL
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Hold rørene i opretstående stilling
Til brug med (udstyr) 900ml eller større hurtigt freeze™ kolber og 750 ml eller større lyph lock-kolber
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Højde (engelsk) Højde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Højde (engelsk) Højde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
10316372
Dokumentvisning
Labconco™
7442700
5 tommer 13.9 cm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2535.00 DKK
2501.67 DKK / Hver
Spare 33.33 DKK
1% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-11-2025
Læg i indkøbskurv
10123292
Dokumentvisning
Labconco™
7442600
5,6 tommer. 14.4 cm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2535.00 DKK
2501.67 DKK / Hver
Spare 33.33 DKK
1% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-11-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Holder rør i opretstående stilling til frysetørring.
Hold rørene i opretstående position indeni 900 ml eller større Fast-Freeze Kolber og 750 ml eller større Lyph-Lock Flasker i rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
Rørholder
Rustfrit stål
900ml eller større hurtigt freeze™ kolber og 750 ml eller større lyph lock-kolber
8.33 cm
0.5 kg
750, 900 mL
Hold rørene i opretstående stilling
3,5 tommer
0.5 lb.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labconco™ Rørholdere til Fast-Freeze™ og Lyph-Lock™ Kolber