Få mere at vide
Labconco™ Rørholdere til Fast-Freeze™ og Lyph-Lock™ Kolber
Artikelnummer. 10123292 Shop alle Labconco Corporation produkter
Højde (metrisk):
13,9 cm
14,4 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10123292
Brand: Labconco™ 7442600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder rør i opretstående stilling til frysetørring.
Hold rørene i opretstående position indeni 900 ml eller større Fast-Freeze Kolber og 750 ml eller større Lyph-Lock Flasker i rustfrit stål
Tekniske data
Type Rørholder
Kapacitet (metrisk) 750, 900 mL
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Hold rørene i opretstående stilling
Til brug med (udstyr) 900ml eller større hurtigt freeze™ kolber og 750 ml eller større lyph lock-kolber
Diameter (engelsk) 3,5 tommer
Diameter (metrisk) 8.33 cm
Højde (engelsk) 5,6 tommer.
Højde (metrisk) 14,4 cm
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg