Få mere at vide
Labconco™ Rørholdere til Fast-Freeze™ og Lyph-Lock™ Kolber
Artikelnummer. 10316372 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
13,9 cm
14,4 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10316372 13,9 cm Hver
10123292 14,4 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10316372 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7442700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2475.00 DKK
    2110.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 364.27 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Holder rør i opretstående stilling til frysetørring.
Hold rørene i opretstående position indeni 900 ml eller større Fast-Freeze Kolber og 750 ml eller større Lyph-Lock Flasker i rustfrit stål
Tekniske data
Type Rørholder
Kapacitet (metrisk) 750, 900 mL
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Hold rørene i opretstående stilling
Til brug med (udstyr) 900ml eller større hurtigt freeze™ kolber og 750 ml eller større lyph lock-kolber
Diameter (engelsk) 3,5 tommer
Diameter (metrisk) 8.33 cm
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 13,9 cm
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg