Få mere at vide
Labconco™ Rustfrit stål stativer til RapidVap™ Vakuum- og N2-fordampningssystemer
Rustfrit stål stativer holder RapidVap rør opretstående.
2050.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (udstyr) | RapidVap vakuum- og N2-fordampningssystem |
---|---|
Materiale | Rustfrit stål |
Antal steder | 8 |
Type | Rørstativ |
Vægt (engelsk) | 2 lb. |
Artikelnummer | Brand | Volumen (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Volumen (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11731559
|
Labconco™
7486300 |
170 mL |
2050.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
11741559
|
Labconco™
7487600 |
600 mL |
2050.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Rustfrit stål stativer holder RapidVap rør opretstående.
Rustfrit stålstativer har otte pladser at holde RapidVap rør opretstående. Til brug med 600 ml rør.Tekniske data
RapidVap vakuum- og N2-fordampningssystem | |
8 | |
2 lb. |
Rustfrit stål | |
Rørstativ | |
0.9 kg |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labconco™ Rustfrit stål stativer til RapidVap™ Vakuum- og N2-fordampningssystemer